Learn More
Ácido nitrotereftálico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
50.90€ - 552.00€
CAS | 610-29-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H5NO6 |
Peso molecular (g/mol) | 211.129 |
Número MDL | MFCD00007141 |
Clave InChI | QUMITRDILMWWBC-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | nitroterephthalic acid, 2-nitroterephthalic acid, 2-nitrobenzene-1,4-dicarboxylic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-nitro, terephthalic acid, nitro, 2-nitroterephthalicacid, 2-nitroterephthalate, 5-nitroterephthalic acid, acmc-1au2u |
PubChem CID | 69122 |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-])C(=O)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11416017
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25043.06 |
5 g |
50.90€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11426017
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25043.14 |
25 g |
152.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11436017
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25043.22 |
100 g |
552.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
610-29-7 | |
211.129 | |
QUMITRDILMWWBC-UHFFFAOYSA-N | |
69122 |
C8H5NO6 | |
MFCD00007141 | |
nitroterephthalic acid, 2-nitroterephthalic acid, 2-nitrobenzene-1,4-dicarboxylic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-nitro, terephthalic acid, nitro, 2-nitroterephthalicacid, 2-nitroterephthalate, 5-nitroterephthalic acid, acmc-1au2u | |
C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-])C(=O)O |
Especificaciones
Nitroterephthalic acid | |
270°C to 272°C | |
MFCD00007141 | |
QUMITRDILMWWBC-UHFFFAOYSA-N | |
211.129 | |
211.13 |
610-29-7 | |
C8H5NO6 | |
nitroterephthalic acid, 2-nitroterephthalic acid, 2-nitrobenzene-1,4-dicarboxylic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-nitro, terephthalic acid, nitro, 2-nitroterephthalicacid, 2-nitroterephthalate, 5-nitroterephthalic acid, acmc-1au2u | |
C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-])C(=O)O | |
69122 | |
99% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 210-217-4
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only