Learn More
Ácido nitrotereftálico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11416017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11416017 5 g 5 g
11426017 25 g 25 g
11436017 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11416017 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25043.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 610-29-7 | C8H5NO6 | 211.129 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 610-29-7
Fórmula molecular C8H5NO6
Peso molecular (g/mol) 211.129
Número MDL MFCD00007141
Clave InChI QUMITRDILMWWBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nitroterephthalic acid, 2-nitroterephthalic acid, 2-nitrobenzene-1,4-dicarboxylic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-nitro, terephthalic acid, nitro, 2-nitroterephthalicacid, 2-nitroterephthalate, 5-nitroterephthalic acid, acmc-1au2u
PubChem CID 69122
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitroterephthalic acid
Punto de fusión 270°C to 272°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.13
Porcentaje de pureza 99%