Learn More
Nitrofurantoína, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
26.50€ - 136.00€
CAS | 67-20-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H6N4O5 |
Peso molecular (g/mol) | 238.16 |
Número MDL | MFCD00003224 |
Clave InChI | NXFQHRVNIOXGAQ-YCRREMRBSA-N |
Sinónimo | nitrofurantoin, macrodantin, 5-nitrofurantoin, furadantin, furadonine, nitrofurantoine, furadantine, furadantoin, furadoine, furadontin |
PubChem CID | 6604200 |
ChEBI | CHEBI:71415 |
SMILES | [O-][N+](=O)C1=CC=C(O1)\C=N\N1CC(=O)NC1=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11926821
|
Thermo Scientific Acros
229380100 |
10 g |
26.50€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11946821
|
Thermo Scientific Acros
229380250 |
25 g |
52.50€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11936821
|
Thermo Scientific Acros
229381000 |
100 g |
136.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
67-20-9 | |
238.16 | |
NXFQHRVNIOXGAQ-YCRREMRBSA-N | |
6604200 | |
[O-][N+](=O)C1=CC=C(O1)\C=N\N1CC(=O)NC1=O |
C8H6N4O5 | |
MFCD00003224 | |
nitrofurantoin, macrodantin, 5-nitrofurantoin, furadantin, furadonine, nitrofurantoine, furadantine, furadantoin, furadoine, furadontin | |
CHEBI:71415 |
Especificaciones
Nitrofurantoin | |
Amarillo | |
98% | |
MFCD00003224 | |
NXFQHRVNIOXGAQ-YCRREMRBSA-N | |
1-[(E)-(5-nitrofuran-2-il)metilideneamino]imidazolidina-2,4-diona | |
6604200 | |
238.16 | |
Polvo |
67-20-9 | |
Auténtico | |
C8H6N4O5 | |
nitrofurantoin, macrodantin, 5-nitrofurantoin, furadantin, furadonine, nitrofurantoine, furadantine, furadantoin, furadoine, furadontin | |
[O-][N+](=O)C1=CC=C(O1)\C=N\N1CC(=O)NC1=O | |
238.16 | |
CHEBI:71415 | |
≥97.5% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Nocivo en caso de ingestión.
Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Susceptible de provocar defectos genéticos.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF exposed: Call a POISON CENTER or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
- Nitrofurantoin
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only