Learn More
Nitrofurantoína, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11946821 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11946821 25 g 25 g
11926821 10 g 10 g
11936821 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11946821 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 229380250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.60€
    51.65€ / 25 g
    Ahorro 5.95€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 67-20-9 | C8H6N4O5 | 238.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-20-9
Fórmula molecular C8H6N4O5
Peso molecular (g/mol) 238.16
Número MDL MFCD00003224
Clave InChI NXFQHRVNIOXGAQ-YCRREMRBSA-N
Sinónimo nitrofurantoin, macrodantin, 5-nitrofurantoin, furadantin, furadonine, nitrofurantoine, furadantine, furadantoin, furadoine, furadontin
PubChem CID 6604200
ChEBI CHEBI:71415
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(O1)\C=N\N1CC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitrofurantoin
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 25 g
Nombre IUPAC 1-[(E)-[(5-nitrofuran-2-il)metilideno]amino]imidazolidina-2,4-diona
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.16
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nitrofurantoin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.