Learn More
Ansell Guantes para sala limpia de nitrilo estériles Excell™
609.37 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Descripción
- 300 mm (12 pulg), específico para cada mano
- Nitrilo estéril mediante radiación gamma
- El nitrilo es resistente a una amplia gama de sustancias químicas
- Hipoalergénicos
- Excelentes propiedades antiestáticas
- Ausencia de agujeros 1.5
- Sin polvo, sin látex, puño con reborde, sin aceleradores
- Procesados en un entorno de sala limpia para garantizar la compatibilidad con las condiciones de funcionamiento de ISO Clase 4 y EU GMP grado A
- Cumplen los requisitos de la norma de guante EN 420:2003, la norma de guantes médicos europeos EN 455 (partes 1, 2 y 3) y EN 374-1, 2 & 3:2003
- Fabricado en una instalación con certificaciones ISO 9001:2008 y 89/686/CEE Artículo 11b
- Procesados en un entorno de sala limpia ISO Clase 4 certificado por NEBB
- Conformes con USP 797
- AQL de 1.5
- Nivel de garantía de esterilidad 10−⁶
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | AQL 1.5, ISO clase 4, GMP de EU grado A, EN 420:2003, EN 455, EN 374-1, 2, 3:2003, ISO 9001:2008, 89/686/CEE artículo 11b, NEBB, ISO 2859, directiva PPE 89/686/CEE |
Cleanroom Class | Clase 10/ISO 4 y EU GMP grado A |
AQL | 1,5 |
Color | Natural |
Acabado exterior | Totalmente texturizados |
Finger Thickness (English) | 6,6 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,17 mm |
Hand | Específico para manos |
Latex Free | Sí |
Material | Nitrilo |