Learn More
Ansell Nitrilite™ 93-311 Series Natural Nitrile Gloves
Click to view available options
Tamaño:
10
6
7
8
Pequeño
Descripción
- 100% nitrile polymer prevents risk of allergies related to latex protein
- Nitrile coating
- Textured fingertips grip design
- Rolled beaded cuff
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Standard CATEGORY III EN 374, DA 21 CFR 177-2600 |
Tipo de producto | Controlled Environment Gloves |
Tamaño | 6 |
Esterilidad | Non-sterile |
Grosor (métrico) | 0.12 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Electronics assembly, handling sensitive parts and materials |
Cantidad | 1000 Pairs |
Resistente a | Splash resistance |
Serie | 93-311 |