Learn More
Meditrade™ Guantes de nitrilo para examen Nitril™ NextGen™
1.53 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21637" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21637" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
Color:
Azul
Descripción
- Guantes para examen desechables
- Nitrilo
- No estériles
- Sin polvo
- Látex
- Texturizados
- Puños con reborde
- Aptos para ambas manos
- Límite aceptable de calidad (AQL) 1,5
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | AQL 1.5; EN ISO 13485:2016; 93/42/EWG/CEE: clase 1; EPI de Categoría III; compatible con alimentos según la Directiva CE 1935/2004 (solo azul) |
Descripción | Guantes de nitrilo azul desechables de un solo uso |
Color | Azul |
Desechables | Sí |
Latex Free | Sí |
Material | Nitrilo |
Tamaño | L |
Grosor (métrico) | Puño 0,060 mm; palma 0,070 mm; dedo 0,100 mm |
Modelo | 1283L |