Learn More
Guantes de exploración de nitrilo no estériles extralargos Nitril™ 3000
Click to view available options
Tamaño:
M
L
XL
Descripción
- AQL 1,5
- Categoría PPE III
- Clase I médico
- Longitud extra larga
- Ambidiestro
- No estéril
- Sin talco y sin látex
- Con textura
- Puño con reborde
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | AQL 1,5, EPI de categoría III, Clase I médica, conforme para alimentos, EN 455-1/-2/-3/-4, En 374-1/-2/-4/-5, EN 16623-1, EN 420, EN ISO 13495:2016, 93/42/CEE |
Color | Azul |
Desechables | Single-use |
Material | Nitrilo |
Tamaño | L |
Modelo | 1282L |
Longitud (métrico) | 290 mm |