Learn More
Ácido nítrico, puriss, p.a., react.ISO, React.farmacopeaEuropea, para las determinaciones con ditizona, ≥65 %, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
35 kg
190 L
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Nitric acid |
pH | <1 |
Color | Incoloros |
Punto de fusión | de -31 °C |
Punto de ebullición | 122 °C (1.013 hPa) |
% mín. CAS | ≥ 50% |
% máx. CAS | <70% |
Densidad | 1400 - 1480 g/cm3 (20 °C) |
Cantidad | 35 kg |