Learn More
Nitrato, solución estándar para cromatografía iónica, Specpure™, NO3- 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11485010
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
MFCD00144920
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
MFCD00144920
Nitrate, Ion chromatography standard solution is used as a standard solution in analytical chemistry and in ion chromatography. It is used for calibration of ion chromatography and other analytical techniques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Nitrate Ion chromatography standard solution
Nombre de nota NO3- 1000μg/mL
Cantidad 500 mL
Grado Specpure™
Solubilidad Miscible with water
Forma física Líquida