Learn More
Resorte de bobina de tensión de nitinol, aleación M, Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 045655.KN
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15404015
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Gris
Wire diameter 0.75mm, mean coil diameter 5.55mm
Ni
100 Pc.
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
níquel
935
Nickel: 55.75%; Titanium: 44.25%
Sólido
Nitinol tension coil spring
7440-02-0,7440-32-6
MFCD00011137 MFCD06798735
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
[Ni]
58.69
CHEBI:28112
Odorless
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos