Learn More
Lámina de Nitinol, 0,05 mm de grosor, memoria de forma, superficie plana recocida y decapada, Thermo Scientific Chemicals
101.00€ - 1022.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15424015
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045663.FF |
25 x 25 mm |
101.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15434015
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045663.FI |
50 x 50 mm |
287.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15444015
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045663.GE |
75 x 100 mm |
1022.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Nitinol foil is used in cell phone antennas, children's toys, experimental materials, eye glasses components and medical equipment. It is also used in heat engines, resilient glass frames, mechanical watch springs, temperature control system, couplings, golf club insert, biomedical and medical uses, cell-phone technology: retractable antenna, microphone boom. It is highly biocompatible and has properties suitable for use in orthopedic implants.