Learn More
β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, disodium salt, 98-100%, MP Biomedicals™
Catalog Number 11318779
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
5 g
24292-60-2
C21H26N7Na2O17P3
787.37
MFCD00065390
WSDDJLMGYRLUKR-MWLGWILCNA-L
nadp disodium salt, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate disodium salt
131851653
Fosfato de [[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-3-hidroxi-4-fosfonooxioxolan-2-il]metoxi-hidroxifosforil] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoilpiridin-1-io-1-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metil;sodio
[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
24292-60-2
C21H26N7Na2O17P3
787.37
MFCD00065390
WSDDJLMGYRLUKR-MWLGWILCNA-L
nadp disodium salt, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate disodium salt
131851653
Fosfato de [[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-3-hidroxi-4-fosfonooxioxolan-2-il]metoxi-hidroxifosforil] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoilpiridin-1-io-1-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metil;sodio
[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Nombre del producto químico o material β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, disodium salt and monopotassium salt
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 98-100%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 787.4
Forma física Polvo