Learn More
β-Nicotinamide Adenine Dinucleotide, MP Biomedicals™
Catalog Number p-7083089
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
5 g
10 g
53-84-9
C21H27N7O14P2
663.43
MFCD00150377
BAWFJGJZGIEFAR-WIWLTUSXNA-N
nicotinamide adenine dinucleotide, nad+, diphosphopyridine nucleotide, nad-oxidized, nicotinamide-adenine dinucleotide, dpn-ox, beta-nicotinamide adenine dinucleotide, dpn+, nad, nad +
15938971
CHEBI:57540
[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metoxi-oxidofosforil] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoilpiridin-1-io-1-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metil fosfato
NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
53-84-9
C21H27N7O14P2
663.43
MFCD00150377
BAWFJGJZGIEFAR-WIWLTUSXNA-N
nicotinamide adenine dinucleotide, nad+, diphosphopyridine nucleotide, nad-oxidized, nicotinamide-adenine dinucleotide, dpn-ox, beta-nicotinamide adenine dinucleotide, dpn+, nad, nad +
15938971
CHEBI:57540
[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metoxi-oxidofosforil] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoilpiridin-1-io-1-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metil fosfato
NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Acts as a major electron acceptor molecule in biological oxidations. β-Nicotinamide Adenine Dinucleotide, MP Biomedicals serves as a coenzyme of the dehydrogenases and acts as a hydrogen acceptor. β-NAD is one of the biologically active forms of
La β-NAD se produce en las células vivas principalmente en el estado oxidado.
  • Actúa como coenzima de las enzimas de transferencia de hidrógeno en las deshidrogenasas, especialmente en la deshidrogenación de los alcoholes primarios y secundarios.
  • Normalmente actúa como un aceptador de hidrógeno, formando NADH, que luego sirve como un donante de hidrógeno en la cadena respiratoria.
  • Se utiliza como sustrato para las enzimas que consumen NAD(+), entre las que se encuentran las transferasas ADP-ribosa, las polimerasas poli(ADP-ribosa), las sintasas cADP-ribosa y las sirtuínas.
  • Recientemente se ha informado que es un agonista de P2Y11.
Absorbancia λ max (water): 259 ± 3nm
Punto de fusión 160°C (literature)
pH 2 to 4 (1% aq. soln.)
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad Soluble in water (200mg/mL)
Formula Weight (peso de la fórmula) 663.4 (anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo blanco