Learn More
Nickelous Sulfate, 6-Hydrate, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Catalog Number 15558054
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
10101-97-0
H12NiO10S
262.839
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928
5284429
CHEBI:53437
níquel(2+); sulfato; hexahidrato
O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
10101-97-0
H12NiO10S
262.839
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928
5284429
CHEBI:53437
níquel(2+); sulfato; hexahidrato
O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Nombre del producto químico o material Nickelous Sulfate
Nombre de nota 6-Hydrate
Forma física Crystals
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.85
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED™
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 2.03kg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.