Learn More
Esponja de níquel, 2 % de hierro y 2,5 % de cromo, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4782160
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
7697-37-2
HNO3
63.01
MFCD00011349
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
944
CHEBI:48107
ácido nítrico
O[N+]([O-])=O
7697-37-2
HNO3
63.01
MFCD00011349
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
944
CHEBI:48107
ácido nítrico
O[N+]([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Nickel
Color Gris
Aspecto Dark gray sponge
Cantidad 100 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formulario Polvo en agua
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sponge Nickel, A-4000, promoted with 2% Iron and 2.5% Chromium
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido pirofórico Categoría 1
  • Sustancia que experimenta combustión espontánea Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H250-Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
  • H251-Se calienta espontáneamente; puede inflamarse.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P222-No dejar que entre en contacto con el aire.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P422-Almacenar el contenido en .
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Nickel, Aluminium, Chromium, Iron, Molybdenum