Learn More
Lámina de metal de níquel, puro, aproximadamente 0,5 mm, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
Especificaciones
Punto de fusión | 1455°C |
Punto de ebullición | 2732°C |
Cantidad | 250 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 58.7g/mol |
Envase | Recipiente de plástico |
Presión de vapor | 1mmHg 1810 |
Formulario | Sólido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Nickel, spheres, 5 to 11 mm
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.