Learn More
Nickel(II) Sulfate Hexahydrate, Reagent Grade, Honeywell™
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Poly bottle
Descripción
- ≥95 % para uso general en laboratorios.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Nickel(II) sulfate hexahydrate |
Punto de fusión | 53°C |
Color | Verde |
pH | 4 to 6 (at 20°C) |
Forma física | Crystalline |
Cantidad | 250 g |
Fórmula lineal | NiSO4 · 6H2O |
Número UN | UN3077 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 262.85g/mol |
Olor | Odorless |