Learn More
Hexahidrato de sulfato de níquel(II), uso con reactivos, Honeywell™
Tienda Solstice Research Chemicals ProductosDescripción
- ≥95 % para el uso general en laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nickel(II) sulfate hexahydrate |
| Punto de fusión | 53°C |
| Color | Verde |
| pH | 4 to 6 (at 20°C) |
| Forma física | Crystalline |
| Cantidad | 250 g |
| Fórmula lineal | NiSO4 · 6H2O |
| Número UN | UN3077 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 262.85g/mol |
| Olor | Odorless |
| Mostrar más |