Learn More
Alfa Aesar™ Nickel(II) hydroxide, Ni 61%
Marca: Alfa Aesar™ 012517.A1
Detalles adicionales : CAS : 12054-48-7 Peso : 1.00000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Cantidad. | 1kg |
---|
12054-48-7 | |
MFCD00011140 |
Especificación
Nickel(II) hydroxide | |
Ni(OH)2 | |
UN3077 | |
Powder | |
4.1g/mL | |
Green | |
1kg |
12054-48-7 | |
MFCD00011140 | |
92.7 | |
Ni 61% | |
Odorless | |
230°C (decomposition) |