Learn More
Eppendorf™ Plataformas de tubos de ensayo para agitadores científicos
Para su uso con agitadores New Brunswick Innova™, I-Series™ y Excella™
Marca: Eppendorf™ M1289-0400
Detalles adicionales : Peso : 2.94830kg
Descripción
Se monta en plataformas universales
Las capacidades indicadas son para la mayoría de recipientes de cada tamaño que encajarán en un patrón equilibrado.
Especificaciones
18 a 21 mm | |
Acero inoxidable | |
30 |
Gradilla para tubos de ensayo | |
Innova 2100, 2150, 2300, 2350; Excella E10, E24/E24R, E25/E25R; todas las series I | |
L |