Learn More
Eppendorf™ Plataformas para matraces para agitadores Scientific
Para su uso con agitadores New Brunswick Innova™, I-Series™ y Excella™
Marca:  Eppendorf™ M1190-9906
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11658623
  • 650.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Plataformas específicas para matraces Erlenmeyer o Fernbach de tamaño específico
  • Se suministra con abrazaderas
Las capacidades indicadas son para la mayoría de recipientes de cada tamaño que encajarán en un patrón equilibrado.
Especificaciones
Especificaciones
500 mL
Acero inoxidable
40,6 cm
30,4 cm
8
Plataforma para agitador específica
16 in
12 in
Innova 2000, Excella E1/E2, todos los agitadores de la serie I
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Servicio Técnico