Learn More
Eppendorf™ Plataformas para matraces para agitadores Scientific
Para su uso con agitadores New Brunswick Innova™, I-Series™ y Excella™
Marca:  Eppendorf™ M1190-9916
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11618633
  • 510.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Plataformas específicas para matraces Erlenmeyer o Fernbach de tamaño específico
  • Se suministra con abrazaderas
Las capacidades indicadas son para la mayoría de recipientes de cada tamaño que encajarán en un patrón equilibrado.
Especificaciones
Especificaciones
Plataforma para agitador específica
330 x 279 mm (13 x 11 in)
13 in
33 cm
11 in
28 cm
12
Acero inoxidable
13 in
330 mm
11 in
279 mm
Innova 2000, Excella E1/E2, todos los agitadores de la serie I
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Servicio Técnico