Learn More
Eppendorf™ Plataformas para matraces para agitadores Scientific
Para su uso con agitadores New Brunswick Innova™, I-Series™ y Excella™
Marca:  Eppendorf™ M1194-9908
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11385974
  • 955.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Plataformas específicas para matraces Erlenmeyer o Fernbach de tamaño específico
  • Se suministra con abrazaderas
Las capacidades indicadas son para la mayoría de recipientes de cada tamaño que encajarán en un patrón equilibrado.
Especificaciones
Especificaciones
Plataforma para agitador específica
18 in
457 mm
18 in
46 cm
5
457 x 457 mm (18 x 18 in)
18 in
46 cm
457 mm
Agitador I-2400, Innova 2100, Excella E24/E24R
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Servicio Técnico