Learn More
Eppendorf™ Plataformas para matraces para agitadores Scientific
Para su uso con agitadores New Brunswick Innova™, I-Series™ y Excella™
Marca: Eppendorf™ M1191-9910
Detalles adicionales : Peso : 8.00000kg
Descripción
- Plataformas específicas para matraces Erlenmeyer o Fernbach de tamaño específico
- Se suministra con abrazaderas
Las capacidades indicadas son para la mayoría de recipientes de cada tamaño que encajarán en un patrón equilibrado.
Especificaciones
De 250 a 300 mL | |
Aluminio | |
76 cm | |
46 cm | |
40 |
Plataforma para agitador específica | |
30 in | |
18 in | |
Innova 2300, Excella E5/E10, I-2500/I-2500KC |