Learn More
Eppendorf™ Plataformas para matraces para agitadores Scientific
Para su uso con agitadores New Brunswick Innova™, I-Series™ y Excella™
Marca: Eppendorf™ M1194-9903
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Plataformas específicas para matraces Erlenmeyer o Fernbach de tamaño específico
- Se suministra con abrazaderas
Las capacidades indicadas son para la mayoría de recipientes de cada tamaño que encajarán en un patrón equilibrado.
Especificaciones
Plataforma para agitador específica | |
18 in | |
457 mm | |
18 in | |
46 cm | |
Resina fenólica |
457 x 457 mm (18 x 18 in) | |
18 in | |
46 cm | |
457 mm | |
Innova 2100, Excella E5, I-2500/I-2500KC | |
64 |