Learn More
NeutraKine™ IFN Alpha 2A Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 2H8G1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
149.00€ - 319.00€
Especificaciones
| Antígeno | NeutraKine™ IFN Alpha 2A |
|---|---|
| Clon | 2H8G1 |
| Aplicaciones | Neutralization |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16800426
|
Proteintech
69008-1-IG-25UG |
25 μg |
149.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16890416
|
Proteintech
69008-1-IG-100UG |
100 μg |
319.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The NeutraKine™ IFN Alpha 2A antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human NeutraKine™ IFN Alpha 2A. This antibody recognizes human antigen. The NeutraKine™ IFN Alpha 2A antibody has been validated for the following applications: Neutralization, ELISA analysis.
Especificaciones
| NeutraKine™ IFN Alpha 2A | |
| Neutralization | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| IgG1 |
| 2H8G1 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 3440 | |
| Primary |