Learn More
NeutraKine™ IFN Alpha 2A Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 2H8G1, Proteintech
Código de producto. 16890416 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
16890416 100 μg 100 microgramos
16800426 25 μg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 16890416
Marca: Proteintech 690081IG100UG
Mouse Monoclonal Antibody
The NeutraKine™ IFN Alpha 2A antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human NeutraKine™ IFN Alpha 2A. This antibody recognizes human antigen. The NeutraKine™ IFN Alpha 2A antibody has been validated for the following applications: Neutralization, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno NeutraKine™ IFN Alpha 2A
Aplicaciones Neutralization
Clasificación Monoclonal
Clon 2H8G1
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Cantidad 100 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3440
Especies diana Human
Isotype IgG1