missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NeutraKine™ IFN Alpha 2A Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 2H8G1, Proteintech

Código de producto. 16800426 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16800426 25 μg 25 microgramos
16890416 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16800426 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 690081IG25UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The NeutraKine™ IFN Alpha 2A antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human NeutraKine™ IFN Alpha 2A. This antibody recognizes human antigen. The NeutraKine™ IFN Alpha 2A antibody has been validated for the following applications: Neutralization, ELISA analysis.

Especificaciones

Antígeno NeutraKine™ IFN Alpha 2A
Aplicaciones Neutralization
Clasificación Monoclonal
Clon 2H8G1
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Cantidad 25 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3440
Especies diana Human
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.