Learn More
Hamilton™ Neuros™ 700 Series Microliter Syringes with Removable Needle
An industry first, the Neuros accurately dispenses 50nL to 100μL of liquid through an ultrafine needle protected by a custom-designed sleeve. The Neuros minimizes injection site damage by increasing needle rigidity and delivering a microvolume of liquid to an exact location.
Marca:  Hamilton™ 65460-03
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15719418
  • 607.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • La rigidez de la aguja mejora la precisión de la ruta de inserción
  • El daño tisular mínimo reduce la variabilidad de la inyección
  • La reducción de la pérdida de muestras ahorra dinero y materiales
  • La aguja de calibre fino crea puntos de inyección más pequeños
  • Es compatible con la mayoría de las bombas de infusión y los soportes estereotáxicos, por lo que la integración en los procesos existentes es fácil
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
0,014 in
0,108 mm
0,260 in
6,6 mm
Inyecciones para animales controladas
Microliter
239 °F
50 °F
5 μl
33 G
0,004 in
0,008 in
0,343 mm
0,210 mm
0 a 20 mm ajustable
137,9 bar (2000 psig)
115 °C
4