Learn More
Thermo Scientific Chemicals Neurokinin A
For cellular and molecular biology applications
Marca:  Thermo Scientific™ J66817.M^
Detalles adicionales : CAS : 86933-74-6 Peso : 0.00001kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15448329
  • 86.10€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
HPLC
-30°C to -10°C
1133.33
1 mg
His-Lys-Thr-Asp-Ser-Phe-Val-Gly-Leu-Met-NH2
Substance K
Powder
Neurokinin A
RUO - research use only
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos