Learn More
Fisherbrand™ Tubos de neopreno
Se utilizan en líneas de flujo para líquidos y gases en numerosas aplicaciones.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 1.48500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11845502
  • 82.65€ / 10 metros
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Resistentes al calor, al ozono, a los aceites de petróleo y a los disolventes de hidrocarburos
  • Escala de temperatura: De - 30 °C a 100 °C
Especificaciones
Especificaciones
5 x 13 mm
Neopreno
10 m