Learn More
Fisherbrand™ Tubos de neopreno
Se utilizan en líneas de flujo para líquidos y gases en numerosas aplicaciones.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Resistentes al calor, al ozono, a los aceites de petróleo y a los disolventes de hidrocarburos
- Escala de temperatura: De - 30 °C a 100 °C
Especificaciones
25 x 31,5mm | |
Neopreno | |
10 m |