Learn More
Fisherbrand™ Tapones de neopreno
Ofrecen resistencia al calor, el ozono y los aceites derivados del petróleo.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Tiene mejor resistencia al calor, al ozono y a los aceites a base de petróleo que el caucho rojo
- Menos adecuado para uso a bajas temperaturas
- Intervalo de temperatura de funcionamiento de – 30 °C a 100 °C
Especificaciones
Gris | |
29 | |
29mm | |
10/paq. |
Tapón | |
32 mm | |
33mm | |
Neopreno |