Learn More
Fisherbrand™ Tapones de neopreno
Ofrecen resistencia al calor, el ozono y los aceites derivados del petróleo.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11527113
  • 13.00€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tiene mejor resistencia al calor, al ozono y a los aceites a base de petróleo que el caucho rojo
  • Menos adecuado para uso a bajas temperaturas
  • Intervalo de temperatura de funcionamiento de – 30 °C a 100 °C
Especificaciones
Especificaciones
Gris
45
45mm
2/paq.
Tapón
42 mm
51mm
Neopreno