Learn More
Piercan™ Neoprene Dry Box Gloves
Click to view available options
Diámetro del puño (métrico):
156
186
220
300
Tamaño:
7
8
9
10
Descripción
Confortable y flexible
• Guante de látex
• Resistencia química elevada frente a los ácidos y las bases diluidos, los disolventes alifáticos y cetónicos.
• Guante de látex
• Resistencia química elevada frente a los ácidos y las bases diluidos, los disolventes alifáticos y cetónicos.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE 0333 Certified, AFAO ISO 9001, ISO 14001 |
Color | Black |
Desechables | Single-use |
Hand | Ambidextrous |
Material | Neoprene |
Tipo de producto | Dry Box Gloves |
Tamaño | 9 |
Temperature (Metric) Max | 25°C |
Grosor (imperial) | 15 mil |
Estilo de puño de los guantes | Beaded/Rolled |