missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Estándar AAS de neodimio, 1000 mg/l de Nd en HNO3 al 2 %, Honeywell Fluka™

Brand:  Honeywell Fluka E4052-500ML

Additional Details : Peso : 0.50500kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III

 View more versions of this product

Product Code. 16674354

  • 88.86€ / 500 ml
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Description

Description

Los estándares analíticos Honeywell Fluka™ ofrecen una gama creciente de materiales de referencia orgánicos e inorgánicos de alta calidad para el mercado europeo fabricados según la norma ISO 9001.Los productos son adecuados para una amplia gama de industrias y aplicaciones y se suministran completos con un certificado de análisis detallado en cada entrega y son aptos para recibir asistencia técnica gratuita de expertos, lo que garantiza que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar una auditoría.

Specifications

Specifications

Neodymium AAS Standard
1.01 g/cm3
<2
500 mL
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
SDS
Documents

Documents

Certificates
Special Offers

Special Offers