Learn More
Aalborg™ Válvula estándar de latón
Estas válvulas versátiles, resistentes y fiables son adecuadas para instrumentos de laboratorio, de sobremesa o para controlar el caudal OEM. La válvula de aguja Aalborg™ para caudalímetro de latón está diseñada para controlar una amplia gama de caudales de líquidos y gases.
Marca:  Aalborg™ VCMBB
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11778808
  • 75.21€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Disponible en tres tamaños de aguja de orificio superpuestos de una manera cómoda.
  • Estas válvulas versátiles, resistentes y fiables son adecuadas para instrumentos de laboratorio, de sobremesa o para controlar el caudal OEM.
  • Las válvulas se ofrecen con patrones de caudal recto (T) o de 90 grados (L). Todas las válvulas se suministran con 3,17 mm (1/8 in). Puertos de entrada y salida de FNPT.
  • Los cartuchos de válvulas también son intercambiables con las válvulas integradas de la serie Aalborg de la gama de productos de caudalímetros P, T, S y G.’
  • Cierre hermético de burbujas
Especificaciones
Especificaciones
1200 ml/min
82 °C
Válvula estándar
20000 mL/min
Caudalímetro de gas/líquido de 150 mm