Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Aguja de repuesto 5-10MA(N)WLC con punta HPLC de 5 ml a 10 ml (50,8 x 0,7112 mm [2 x 0,028 pulgadas]) (longitud de la aguja x SGE del diámetro exterior)
Gama de agujas de calidad para jeringas SGE en una variedad de longitudes y estilos de punta
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 0315234
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Código de producto. 12927616
  • 49.50€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • La longitud de la aguja es la longitud expuesta de la aguja
  • Elija una aguja de repuesto diferente seleccionando el volumen de la jeringa, la longitud de la aguja, el estilo de la punta y el diámetro exterior
Especificaciones
Especificaciones
24 G
0,2 mm
0,5 mm
LC