Learn More
NDUFV1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno NDUFV1
Concentración 0.3 mg/mL
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16818183
Ver documentos
Proteintech
11238-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16808183
Ver documentos
Proteintech
11238-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
NDUFV1 is the 51-kD subunit of complex I (NADH:ubiquinone oxidoreductase) of the mitochondrial respiratory chain.The NDUFV1 gene encodes the 51-kD subunit of complex I (NADH:ubiquinone oxidoreductase) of the mitochondrial respiratory chain.
Especificaciones
Especificaciones
NDUFV1
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P49821, Q91YT0
17995, 293655, 4723
NDUFV1 Fusion Protein Ag1764
Primary
-20°C
NDUFV1
0.3 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
CI 51kD, Complex I 51kD, NDUFV1, UQOR1
Ndufv1
IgG
Antigen Affinity Chromatography