Descripción
NDUFV1 is the 51-kD subunit of complex I (NADH:ubiquinone oxidoreductase) of the mitochondrial respiratory chain.The NDUFV1 gene encodes the 51-kD subunit of complex I (NADH:ubiquinone oxidoreductase) of the mitochondrial respiratory chain.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | NDUFV1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.3 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | NDUFV1 |
| N.º de referencia del gen | P49821, Q91YT0 |
| Alias de gen | CI 51kD, Complex I 51kD, NDUFV1, UQOR1 |
| Símbolos de los genes | Ndufv1 |
| Mostrar más |