Learn More
NDUFV1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16818183 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16818183 20 μL 20 microlitros
16808183 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16818183
Marca: Proteintech 112381AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
NDUFV1 is the 51-kD subunit of complex I (NADH:ubiquinone oxidoreductase) of the mitochondrial respiratory chain.The NDUFV1 gene encodes the 51-kD subunit of complex I (NADH:ubiquinone oxidoreductase) of the mitochondrial respiratory chain.
Especificaciones
Antígeno NDUFV1
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica NDUFV1
N.º de referencia del gen P49821, Q91YT0
Alias de gen CI 51kD, Complex I 51kD, NDUFV1, UQOR1
Símbolos de los genes Ndufv1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno NDUFV1 Fusion Protein Ag1764
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 17995, 293655, 4723
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG