Learn More
Abeba™ Zapatos Nature 4085
La plantilla de corcho cubierta de cuero es disipativa ESD.
Marca: Abeba™ 4085/47
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Piel suave
- Negro
- Suela de caucho especial antideslizante
- Plantilla de corcho cubierta de cuero.
- Tratamiento Sanitized.
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- 2 correas ajustables en el empeine
- Cierre de velcro.
Especificaciones
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC | |
Corcho | |
47 | |
Caucho |
Negro | |
Cuero | |
Antideslizante | |
4085 |