Learn More
Fisherbrand™ Tapones de caucho natural de dos orificios
Se utiliza para usos de laboratorio.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11597632
  • en la oferta / paquete de 10
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Se utiliza para usos de laboratorio.
  • Fabricados con caucho natural
  • En color rojo
  • Tapones con dos orificios
Especificaciones
Especificaciones
Rojo
Para el uso en el laboratorio
44,5mm
Caucho natural
38,5mm
Tapón
39mm
10/paq.
46/55 IRHD
5 mm