Learn More
Fisherbrand™ Tapones de caucho natural de un orificio
Se utiliza para usos de laboratorio.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.04050kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11557592
  • 5.65€ / paquete de 20
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricados con caucho natural
  • En color rojo
  • Contiene un orificio
Especificaciones
Especificaciones
Rojo
Para el uso en el laboratorio
10,5mm
Caucho natural
20mm
Tapón
8mm
20/paq.
46/55 IRHD
3 mm