Learn More
Ark Plas Products™ Conectores en Y dentado de color natural Kynar
Use these fittings for a wide range of applications. Ark Plas Products™ Natural Kynar Barbed 'Y' Connectors are molded in lot-traceable, virgin materials for critical use applications.
Marca: Ark Plas Products™ MDX40-DF0
Detalles adicionales : Peso : 0.02430kg
Descripción
Los conectores Premium están disponibles en nailon blanco, polipropileno natural, policarbonato transparente y kynar (PVDF). Disponibles en dos estilos dentados:Dentado estándar
- Diseñado para adaptarse a la mayoría de los tipos de tubos flexibles
- El diámetro interior puede expandirse de un 40 % a un 50 % por encima valor nominal del DI
- Soporta hasta 8,61 bar (125 psi) sin necesidad de usar abrazaderas para tubos
- Diseñado para su uso con tubos semirrígidos
- Ideal para aplicaciones a baja presión con tubos flexibles
- El tubo se expande hasta un 21 % por encima del valor nominal del DI
Especificaciones
Conector dentado en Y | |
10/pack | |
Y |
Kynar | |
Manguera de 3/16 x 3/16 x 3/16 pulg. | |
Natural |