Learn More
Fisherbrand™ Natural HDPE Wide Mouth Oblong Bottles without Caps
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
Descripción
- Los frascos oblongos de boca ancha de HDPE natural tienen un diseño que ahorra espacio en la mesa de trabajo.
- Los frascos cuentan con una amplia abertura de boca, ideal para el muestreo de sólidos y polvos.
- El HDPE proporciona una excelente barrera contra la humedad y es resistente a los impactos.
- Ideales para llenarlos rápidamente, para especificaciones farmacéuticas exigentes y manipulaciones bruscas durante el envío.
- El HDPE proporciona una barrera contra la humedad y es resistente a los impactos
Especificaciones
Tamaño del tapón | 53-400 mm |
Diámetro (métrico) | 96 mm |
Altura (métrico) | 192 mm |
Tipo de producto | Frasco oblongo |
Capacidad (métrico) | 1000 ml |
Color | Natural |
Diámetro exterior del cuello (métrico) | 50 mm |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 44 mm |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Cantidad | 116 |