Learn More
Thermo Scientific™ National Scientific SepCap Vials and Inserts for Waters 96-Position Autosampler
Marca:  Thermo Scientific™ C4015-S96
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 12480258
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • 33 expansion borosilicate glass vials
  • Capacity: 1.0mL
  • Attached SepCaps closures
Especificaciones
Especificaciones
Clear
Glass
200 Pk.