Learn More
Thermo Scientific™ Insertos National para viales con ampolla de 15 x 45 mm de 4 ml
Los insertos para viales National Thermo Scientific™ ofrecen una variedad de opciones, incluidos insertos de vidrio cónicos, insertos Polyspring y de punta extraída.
Brand: Thermo Scientific™ C4015-843
Additional Details : Peso : 0.01000kg
Description
Thermo Scientific™ National Vial Inserts offer a variety of options incuding glass conical, Polyspring and pulled point.
- Tienen un diámetro externo nominal de 6 u 8 mm para adaptarse a viales de 15 × 45 4 ml
- Los insertos desactivados cuentan con silanizado NSC
Specifications
C4015-843 | |
1 ml | |
National™ | |
Viales de 15 x 45 mm 4 ml |
Glass | |
Flat Bottom | |
Insert |