Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para viales con rosca de 4 ml, con capacidad para 100 viales de 2 ml
Sostenga y organice los viales de manera eficiente mientras los usa o los almacena.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.12000kg
Alertas:
- High quality construction for durability and long life
- Painted, plated and coated for maximum corrosion resistance
- Textured handle surface provides an assured grip
Descripción
Almacene los viales de manera eficiente con Fisherbrand™ Gradillas para viales con tapa de rosca de 2 ml, apilables para ahorrar aún más espacio.
Capsuladores manuales- Capsuladores de precisión ligeros
- Fijan cierres a viales de cromatografía o de suero, garantizando una capsulación segura y repetible
- El mango tiene un tornillo de configuración ajustable para permitir hacer una capsulación adecuada con septos de varios grosores
- Ajustados de fábrica para capsular cápsulas de grosor estándar
- Retiran las cápsulas de viales de cromatografía o de suero con un daño mínimo al borde del vial
- Solamente hay que colocar la cabeza de descapsulado directamente sobre la cápsula y apretar para retirarla
- Para uso con cápsulas de aluminio estándar; también retira muchos tipos de cápsulas de acero
- Los alicates forjados incorporan una superficie de agarre diseñada para permitir la retirada de cápsulas de los tamaños indicados
- Solamente hay que fijar los alicates alrededor de la parte superior de la cápsula, apretar y hacer palanca hacia arriba para retirarla
Especificaciones
Gradilla para viales | |
Azul | |
Poliestireno | |
Yes |
Gradilla para viales con tapa | |
100 viales | |
Square | |
Viales de 2 ml |